Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE droppflaskor: Bulk Pack
Beschreibung
Upprepade gånger utföra pålitlig, rutinmässig dispens med Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE Vita droppflaskor. Tillverkade av lågdensitetspolyeten, dessa flaskor ska användas med Nalgene kontrollerade droppspetsar och förslutningar.
- Naturliga eller vita LDPE-flaskor
- Dropperkontrollspetsen snäpper på plats för en säker passform, säljs separat
- Dropperspetsen levererar 40 eller 50 μL droppar (baserat på vatten), säljs separat
- Konsekventa, exakta droppstorlekar med Nalgene tillbehör, säljs separat
- Färgade droppstängningar tillgängliga, säljs separat
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Dropperflaskor är bulkpackade 2000 per låda. Beställa Nalgene dispenseringsspets med kontrollerad droppe (kat. nr. 312758, 312759) och färgade förslutningar (kat. nr. 312760) separat.
Anmärkning:
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 10 mm |
| Material | LDPE |
| nr per ärende | 2000 |
| Antal per förpackning | 2000 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Dropperkapacitet | 8 mL |
| Drop Storlek | 40/50μ L |
| Höjd (metrisk) | 65 mm |
| Mehr anzeigen |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.