Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal munnande bärnstensfärgade HDPE ekonomiflaskor
Produktkod. 10488222
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10488222
Brand: Thermo Scientific™ DS20850016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utför lätta tillämpningar för allmänna ändamål där en tyngre flaska inte krävs med dessa bärnstensfärgade HDPE-flaskor med smal mun.
Utför lätta, allmänna applikationer där en tyngre flaska inte krävs med Thermo Scientific™ Nalgene™ Bärnstensfärgade HDPE-flaskor med smal mun. Lättviktsversioner av originalet Nalgene Amber Lab Quality-flaska, dessa högdensitetspolyetenflaskor reducerar UV-ljustransmissioner för att skydda ljuskänsliga vätskor.
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make these versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
  • Economical and recyclable; designed for single use
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Opaque Amber
Beskrivning Amber Narrow-Mouth Economy Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material HDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 48
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Amber
Halsfinish 28mm
Certifikat och efterlevnad Meets the requirements for light-resistant containers per USP latest edition
Förslutning ingår Yes
Disponibel Single-use
Graderad No
Mun Narrow
Form Round
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Narrow Mouth Bottle
Bredd (engelska) 2.87 in.
Höjd (engelska) 6.73 in.
Förslutningsfoder Unlined
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Genom förslutningsdispenseringen No
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.