Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal munnande bärnstensfärgade HDPE ekonomiflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10459952
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10459952
Brand: Thermo Scientific™ DS20850032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför lätta tillämpningar för allmänna ändamål där en tyngre flaska inte krävs med dessa bärnstensfärgade HDPE-flaskor med smal mun.
Utför lätta, allmänna applikationer där en tyngre flaska inte krävs med Thermo Scientific™ Nalgene™ Bärnstensfärgade HDPE-flaskor med smal mun. Lättviktsversioner av originalet Nalgene Amber Lab Quality-flaska, dessa högdensitetspolyetenflaskor reducerar UV-ljustransmissioner för att skydda ljuskänsliga vätskor.
  • Möter USA Farmakopé 23 krav för ljustransmission
  • Utmärkt kemisk beständighet mot de flesta syror, baser och alkoholer gör dessa mångsidiga flaskor där exponering för ljus måste begränsas
  • Ekonomisk och återvinningsbar; designad för engångsbruk
  • Kan användas i frys till -°100 C (-°148 F) för långtidsförvaring
  • Foderfria lock ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
Anmärkning:
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning Bärnstensfärgad flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 27 mm
Material HDPE
nr per ärende 24
Antal per förpackning 24
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Bärnsten
Halsfinish 38mm
Certifikat och efterlevnad Uppfyller kraven för ljuståliga behållare pr USP senaste upplagan
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 216 mm
Produkttyp Sparad flaska med smal mun
Höjd (engelska) 6,69 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 92 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.