Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smala munnen bärnstensfärgade HDPE flaskor av labbkvalitet
BIOPHARMA
Produktkod. 11371574
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11371574 125 mL 24 mm Paket med 72
30117597 4 mL 13 mm Paket med 12
10142641 8 mL 20 mm Paket med 12
11311584 8 mL 20 mm Paket med 72
15548199 15 mL 20 mm Paket med 12
15528199 30 mL 20 mm Paket med 12
11361574 60 mL 20 mm Paket med 72
10140101 250 mL 24 mm -
10281941 500 mL 28 mm Paket med 12
10057960 1 L 38-430 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11371574 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20040004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 SEK
    1770.37 SEK / Paket med 72
    Save 19.63 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Förvara, skicka och förpacka ljuskänsliga vätskor med dessa bärnstensfärgade HDPE-flaskor med smal mun som erbjuder utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Förvara, skicka och förpacka ljuskänsliga vätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Smala munnen bärnstensfärgade HDPE flaskor av labbkvalitet. Dessa högdensitetspolyetenflaskor har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer och är läckagesäkra† när den används med lämpliga Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Features:
  • Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
  • Versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaiminate your reagents
Includes:
Amber polypropylene screw caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning Lab Quality Amber Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Bärnsten
Halsfinish 24 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 101 mm
Höjd (engelska) 3,97 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Meet U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum light transmission.
Produkttyp Laboratorieflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.