Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smala munnen bärnstensfärgade HDPE flaskor av labbkvalitet
Beskrivning
Förvara, skicka och förpacka ljuskänsliga vätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Smala munnen bärnstensfärgade HDPE flaskor av labbkvalitet. Dessa högdensitetspolyetenflaskor har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer och är läckagesäkra† när den används med lämpliga Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Ogenomskinlig bärnsten minskar UV-ljusgenomsläpp för att skydda ljuskänsliga vätskor
- Uppfyller USA:s farmakopoei 23:s krav för ljusöverföring
- Mångsidiga flaskor där exponering för ljus måste begränsas
- Kan användas i frys upp till -100 °C för°långtidsförvaring
- Skyddslockfria kapslar ger det ultimata läckagesäkra† skyddet utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller förorena dina reagenser
Innehåller:
Bärnstenspolypropenskruvlock
Anmärkning:
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidslagring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Ogenomskinlig bärnsten |
| Beskrivning | Lab-kvalitets bärnstensflaska med smal munn |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 14 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Bärnsten |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.