Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smala munnen bärnstensfärgade HDPE flaskor av labbkvalitet
Produktkod. 15548199
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15548199 15 mL 20 mm Paket med 12
30117597 4 mL 13 mm Paket med 12
10142641 8 mL 20 mm Paket med 12
11311584 8 mL 20 mm Paket med 72
15528199 30 mL 20 mm Paket med 12
11361574 60 mL 20 mm Paket med 72
11371574 125 mL 24 mm Paket med 72
10140101 250 mL 24 mm -
10281941 500 mL 28 mm Paket med 12
10057960 1 L 38-430 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15548199 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20049050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 SEK
    175.52 SEK / Paket med 12
    Save 65.48 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, skicka och förpacka ljuskänsliga vätskor med dessa bärnstensfärgade HDPE-flaskor med smal mun som erbjuder utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Förvara, skicka och förpacka ljuskänsliga vätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Smala munnen bärnstensfärgade HDPE flaskor av labbkvalitet. Dessa högdensitetspolyetenflaskor har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer och är läckagesäkra† när den används med lämpliga Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner:
  • Ogenomskinlig bärnsten minskar UV-ljusgenomsläpp för att skydda ljuskänsliga vätskor
  • Uppfyller USA:s farmakopoei 23:s krav för ljusöverföring
  • Mångsidiga flaskor där exponering för ljus måste begränsas
  • Kan användas i frys upp till -100 °C för°långtidsförvaring
  • Skyddslockfria kapslar ger det ultimata läckagesäkra† skyddet utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckage eller förorena dina reagenser
Innehåller:
Bärnstenspolypropenskruvlock
Anmärkning:
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidslagring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning Lab-kvalitets bärnstensflaska med smal munn
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Bärnsten
Halsfinish 20 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 58 mm
Bredd (engelska) 0,98 tum
Höjd (engelska) 2,3 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Uppfyll U.S. Pharmacopeia XXIII:s krav för maximal ljusgenomsläpp.
Produkttyp Förvaringsflaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.