Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smala munnen bärnstensfärgade HDPE flaskor av labbkvalitet
Produktkod. p-4521860
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 72
Produktkod. 30117597
Brand: Thermo Scientific™ 20049125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, skicka och förpacka ljuskänsliga vätskor med dessa bärnstensfärgade HDPE-flaskor med smal mun som erbjuder utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer.
Förvara, skicka och förpacka ljuskänsliga vätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Smala munnen bärnstensfärgade HDPE flaskor av labbkvalitet. Dessa högdensitetspolyetenflaskor har utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer och är läckagesäkra† när den används med lämpliga Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Features:
  • Opaque amber reduces UV light transmissions to protect light-sensitive liquids
  • Meets U.S. Pharmacopoeia 23 requirements for light transmission
  • Versatile bottles where exposure to light needs to be restricted
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without the use of a liner that can wrinkle, cause leaks or contaiminate your reagents
Includes:
Amber polypropylene screw caps
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,125 oz., 4 ml
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Kapacitet (engelska) 0,125 oz.
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning Lab Quality Amber Narrow-Mouth Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 8 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Bärnsten
Halsfinish 13 mm
Certifikat och efterlevnad Meet U.S. Pharmacopeia XXIII requirements for maximum light transmission.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 41 mm
Produkttyp Laboratorieflaska
Höjd (engelska) 1,61 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 13 mm
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.