Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Produktkod. 10120491
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10120491 30 mL 20 mm Varje
10068170 60 mL 20 mm Varje
10558491 125 mL 24 mm Varje
11311564 250 mL 24 mm Paket med 4
11371514 500 mL 28 mm Paket med 4
10672561 500 mL 28 mm Varje
11321564 1 L 38 mm Paket med 4
10652751 2 L 38-430 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10120491 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16000001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
  • Autoclavable and transparent
  • Chemical and corrosion resistant
  • Withstand -105°C to +150°C (-157°F to +302°F)
  • Leakproof†, ETFE screw caps included
  • Completely disengage threads or remove cap before autoclaving
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Translucent
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Storage, Transportation ​
Material Teflon FEP
nr per ärende 8/Cs.
Antal per förpackning 1 Ea.
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metriskt) -100°C to 260°C
Stängningsfärg Natural
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Yes
Mun Narrow
Form Round
Höjd (metrisk) 75 mm
Produkttyp Narrow Mouth Bottle
Höjd (engelska) 2.95 in.
Stängningsmaterial ETFE
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 32 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Genom förslutningsdispenseringen No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.