Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Produktkod. 10652751
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10652751 2 L 38-430 mm Varje
10120491 30 mL 20 mm Varje
10068170 60 mL 20 mm Varje
10558491 125 mL 24 mm Varje
13167519 125 mL 24 mm Paket med 6
11311564 250 mL 24 mm Paket med 4
11371514 500 mL 28 mm Paket med 4
10672561 500 mL 28 mm Varje
11321564 1 L 38 mm Paket med 4
10149810 1 L 38 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10652751 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16000064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4822.25 SEK
    3700.04 SEK / Paket med 1
    Save 1122.21 SEK
    23% Av
I lager
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
  • Autoklaverbar och transparent
  • Kemikalie- och korrosionsbeständig
  • Tål -105 °C till +150 °C (-157 °F till +302 °F)
  • Läcksäker† , ETFE skruvlock ingår
  • Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 24 mm
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Material Teflon FEP
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 260 °C
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 38 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Yes
Mun Smal
Höjd (metrisk) 245 mm
Höjd (engelska) 9,64 tum.
Stängningsmaterial ETFE
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 121 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms. Lagring av processlösningar uppströms
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Disponibel Single-use
Produkttyp Flaska med smal mun
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.