Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Description
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
- Autoklaverbar och transparent
- Kemikalie- och korrosionsbeständig
- Tål -105 °C till +150 °C (-157 °F till +302 °F)
- Läcksäker† , ETFE skruvlock ingår
- Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering
Garanti : 90 dagar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 26 mm |
| För användning med (applikation) | Förvaring, Transport |
| Material | Teflon FEP |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Temperaturområde (metriskt) | -100 °C till 260 °C |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.