Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Produktkod. 11371514
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11371514
Brand: Thermo Scientific™ 16000016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
  • Autoklaverbar och transparent
  • Kemikalie- och korrosionsbeständig
  • Tål -105 °C till +150 °C (-157 °F till +302 °F)
  • Läcksäker† , ETFE skruvlock ingår
  • Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 20 mm
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Material Teflon FEP
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 260 °C
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 28 mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 166 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Höjd (engelska) 6,53 tum.
Stängningsmaterial ETFE
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.