Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning
Produktkod. p-4521863
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10120491
Brand: Thermo Scientific™ 16000001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
Genomför spårmetallanalys, hög- och lågtemperaturarbete och applikationer som involverar organiska lösningsmedel eller noggrann rengöring med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ FEP med förslutning.
  • Autoclavable and transparent
  • Chemical and corrosion resistant
  • Withstand -105°C to +150°C (-157°F to +302°F)
  • Leakproof†, ETFE screw caps included
  • Completely disengage threads or remove cap before autoclaving
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Translucent
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Storage, Transportation ​
Material Teflon FEP
nr per ärende 8/Cs.
Antal per förpackning 1 Ea.
Sterilitet Non-sterile
Temperaturområde (metriskt) -100°C to 260°C
Stängningsfärg Natural
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad CCD 077, SW-CDC-001501, EN-8-1007-22-0912
Förslutning ingår Yes
Mun Narrow
Form Round
Höjd (metrisk) 75 mm
Produkttyp Narrow Mouth Bottle
Höjd (engelska) 2.95 in.
Stängningsmaterial ETFE
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 32 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Genom förslutningsdispenseringen No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.