Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med smal mun: Bulkpack, monterad
Beskrivning
Genomför lätta labbapplikationer för allmänna ändamål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Economy HDPE-flaskor, som är lätta och brottsäkra och läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Foderlösa polypropenlock garanterar täthet† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
- Rekommenderas för provtagning och förvaring av dagliga arbetslösningar
- Flaskor deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Smal muns ekonomiflaska Bulk Pack |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 27 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Naturligt, genomskinligt |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.