Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med smal mun: Bulkpack, monterad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10334912
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
24 mm
28 mm
38 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10334912 125 mL 24 mm Paket med 500
10035260 250 mL 24 mm Paket med 250
10209090 500 mL 28 mm Paket med 125
10294351 1 L 38 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10334912 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3320890004
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför lätta laboratorieapplikationer för allmänt bruk med dessa HDPE-flaskor med smal mun, som är lätta och brottsäkra.
Genomför lätta labbapplikationer för allmänna ändamål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Economy HDPE-flaskor, som är lätta och brottsäkra och läckagesäkra† när den används med Nalgene stängningar. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Foderlösa polypropenlock garanterar täthet† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
  • Rekommenderas för provtagning och förvaring av dagliga arbetslösningar
  • Flaskor deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Smal muns ekonomiflaska Bulk Pack
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Material HDPE
nr per ärende 500
Antal per förpackning 500
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 101 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 50 mm
Förslutningstyp Skruvförslutning (monterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Sparad flaska med smal mun
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.