Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med smal mun och förslutning
Beskrivning
Tillverkad av Nalgene™ för motståndskraft mot genomträngning, paneler, luktavgivning, smak- och doftförlust. Thermo ScieNantific™ Nalgene™ Fluorinerade HDPE-flaskor med smal mun med förslutning ger överlägsna receptiva för lösningsmedel, oljor, kemikalier och jordbruksprodukter.
- Fluorerad högdensitetspolyeten
- Enhetliga väggar som är motståndskraftiga mot splittring och punktering
- Kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerflaskor.
- Fluorerade polypropenförslutningar
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
Ett provproduktcertifikat som ger cytotoxicitet, USP Klass VI, FDA —Compliance 21 CFR och annan regulatorisk överensstämmelseinformation är tillgänglig eller kan begäras från vår Certificates of Compliance DatabaseBegränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Fluorerad flaska med smal mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 27 mm |
| Material | Fluorerad HDPE |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Halsfinish | 38-430 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |