Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorerade HDPE-flaskor med smal mun och förslutning
BIOPHARMA
Produktkod. 11319794
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11319794 250 mL 24 mm Paket med 250
10099442 125 mL 24 mm Paket med 500
10110953 500 mL 28 mm Paket med 125
10292623 1 L 38-430 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11319794 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3120970008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-06-2027
Förpacka lösningsmedel, oljor, kemikalier och jordbruksprodukter i denna fluorerade HDPE-flaska med smal mun med förslutning. Dessa högdensitetspolyetenbehållare är ett kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerflaskor.
Tillverkad av Nalgene™ för motståndskraft mot genomträngning, paneler, luktavgivning, smak- och doftförlust. Thermo ScieNantific™ Nalgene™ Fluorinerade HDPE-flaskor med smal mun med förslutning ger överlägsna receptiva för lösningsmedel, oljor, kemikalier och jordbruksprodukter.
Funktioner
  • Fluorerad högdensitetspolyeten
  • Enhetliga väggar som är motståndskraftiga mot splittring och punktering
  • Kostnadseffektivt alternativ till fluorpolymerflaskor.
  • Fluorerade polypropenförslutningar
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
Ett provproduktcertifikat som ger cytotoxicitet, USP Klass VI, FDA —Compliance 21 CFR och annan regulatorisk överensstämmelseinformation är tillgänglig eller kan begäras från vår Certificates of Compliance Database
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Fluorerad flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
Material Fluorerad HDPE
nr per ärende 250
Antal per förpackning 250
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 24 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 133 mm
Bredd (engelska) 2,4 tum
Höjd (engelska) 5,22 tum.
Stängningsmaterial Fluorerad polypropen
Stängningsstorlek 24 mm
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Produkttyp Fluorerad flaska med smal mun