Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med smal mun och förslutning: Krympförpackade brickor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10581455
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1050
Paket med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10581455 30 mL 20-415 mm Paket med 1050
10435893 60 mL 20-415 mm Paket med 1050
10304243 250 mL 24-415 mm Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10581455 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3220890001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera enkelt dessa HDPE-flaskor med smal mun som är redo att matas in i påfyllningslinjer för olika reagenser och bekvämt förpackade i krympförpackningsbrickor.
Lätt att hantera Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-flaskor med smal mun, bekvämt förpackade i styva, luddfria krympförpackningsbrickor och redo att matas in i påfyllningslinjer för olika reagenser. Högdensitetspolyetenflaskor inkluderar polypropenförslutningar och styva, luddfria brickor.
  • Styva, luddfria brickor
  • Flaskorna kan fyllas i brickor, vilket ger enkel hantering
  • Naturlig HDPE med polypropenförslutningar
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskorna är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar packade i separata polypåsar i samma kartong. † Thermo Scientific Nalgene tilldelar termen“ täta” a) För att flaska/försluta system med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Till flaska/förslutningssystem på 100 eller 120 mm efter att de har fyllts med vatten, vänds upp och ner i 15 minuter, och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning, Thermo Scientific Nalgene råder kunder att testa flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade applikationer. Nalgene flaskor och carboys är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med sina Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Förpackningsflaskor med smal mun med förslutningar
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 1050
Antal per förpackning 70
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Diagnostiska flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 1,35 tum.
Höjd (engelska) 2,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.