Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Economy-flaskor med smal mun
BIOPHARMA
Product Code. 10601722
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Unit Size:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Unit Size
10601722 500 mL 28 mm Paket med 48
10441781 30 mL 20 mm Paket med 72
10490333 60 mL 20 mm Paket med 72
10253971 125 mL 24 mm Paket med 72
10400343 250 mL 24 mm Paket med 72
10653252 1 L 38-430 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10601722 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 20890016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 SEK
    872.70 SEK / Paket med 48
    Save 9.30 SEK
    1% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Innehåll prover och dagliga arbetslösningar som buffertar och bänkreagens med dessa HDPE-ekonomiflaskor, lämpliga för lättare applikationer för allmänna ändamål.
Innehåller prover och dagliga arbetslösningar som buffertar och bänkreagens med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy-flaskor, lätta versioner av originalet Nalgene Flaska av labbkvalitet. Dessa flaskor av polyeten med hög densitet är lämpliga för lättare användningsområden för allmänna ändamål.† när den används med Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Foderlösa polypropenlock garanterar täthet† prestanda utan en liner som kan skrynklas, orsaka läckor och förorena dina lösningar
  • Rekommenderas för provtagning och förvaring av dagliga arbetslösningar
  • Flaskor deltar i My Green Labs' ACT Etikettprogram för ansvarighet, konsekvens och transparens kring produkters hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Sparad flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
För användning med (applikation) Lighter-Duty, allmänt ändamål
Material HDPE
nr per ärende 48
Antal per förpackning 48
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 28 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
ACT-etikett Ja
Höjd (metrisk) 170 mm
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Sparad flaska med smal mun
Show More Show Less
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.