Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Economy-flaskor med smal mun
Produktkod. p-4521814
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 10441781
Brand: Thermo Scientific™ 20890001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåll prover och dagliga arbetslösningar som buffertar och bänkreagens med dessa HDPE-ekonomiflaskor, lämpliga för lättare applikationer för allmänna ändamål.
Innehåller prover och dagliga arbetslösningar som buffertar och bänkreagens med Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy-flaskor, lätta versioner av originalet Nalgene Flaska av labbkvalitet. Dessa flaskor av polyeten med hög densitet är lämpliga för lättare användningsområden för allmänna ändamål.† när den används med Nalgene stängningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
  • Linerless polypropylene caps ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions
  • Recommended for sample collection and storage of daily working solutions
  • Bottles participate in My Green Labs' ACT Label program for Accountability, Consistency and Transparency around product sustainability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 mL
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Translucent
Beskrivning Narrow-Mouth Economy Bottle
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
För användning med (applikation) Lighter-Duty, General Purpose
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 72
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Natural
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Mun Narrow
Form Round
ACT-etikett Yes
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Narrow Mouth Economy Bottle
Höjd (engelska) 2.4 in.
Förslutningsfoder Unlined
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Genom förslutningsdispenseringen No
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.