Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med smal mun med förslutning: Bulkförpackning
Beskrivning
Skicka och förvara flytande reagenser med hållbara Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med smal mun med förslutning. Dessa högdensitetspolyetenflaskor är en säker, ekonomisk lösning för kunder som designar, monterar och certifierar sina egna kombinationsförpackningar.
Hållbara flaskor för frakt av flytande reagens
- HDPE-flaska med PP-förslutning, bulkförpackning
- Smal mun
- Uppfyller IATA- och ICAO-föreskrifter
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är bulkförpackade i separata polypåsar i samma kartong
Rekommenderas för:
För lagring och transport av flytande reagenser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | IP2 flaskor med smal mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 18 mm |
| För användning med (applikation) | Förvaring och transport av flytande reagenser |
| Höjd (metrisk) med stängning | 101 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 500 |
| Visa mer |