Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med smal mun med förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521758
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10252673
Brand: Thermo Scientific™ 3120990001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skicka och förvara flytande reagenser med dessa hållbara polyetenflaskor med hög densitet med förslutning. Rekommenderas för kunder som designar, monterar och certifierar sina egna kombinationsförpackningar.
Skicka och förvara flytande reagenser med hållbara Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med smal mun med förslutning. Dessa högdensitetspolyetenflaskor är en säker, ekonomisk lösning för kunder som designar, monterar och certifierar sina egna kombinationsförpackningar.
Hållbara flaskor för frakt av flytande reagens
  • HDPE-flaska med PP-förslutning, bulkförpackning
  • Smal mun
  • Uppfyller IATA- och ICAO-föreskrifter
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är bulkförpackade i separata polypåsar i samma kartong
Rekommenderas för:
För lagring och transport av flytande reagenser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning IP2 flaskor med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Diameter (metrisk) Inre 14 mm
För användning med (applikation) Förvaring och transport av flytande reagenser
Höjd (metrisk) med stängning 61 mm
Material HDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Flaskorna utvärderas vid 15psi (103kPa) per 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technical Instructions Part 4; 1.1.6 och IATA Dangerous Goods Regulations avsnitt 5.0.2.9.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp IP2 flaska
Höjd (engelska) 2,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm