Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med smal mun
Beskrivning
Utnyttja Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2-flaskor som innerbehållare för design, montering och certifiering av kombinationsförpackningar. Dessa högdensitetspolyetenflaskor är säkra, ekonomiska och designade för att motstå sprickning och punktering från fraktchocker.
- Kraftiga väggar motstår sprickbildning och punktering
- Läckagesäkert†, varje batch flaskor läcktestes vid 15 psi (103 kPa)
Innehåller:
Proppropenskruvlock † Begreppet “läckagesäkra” avser Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Flask-/flask-/trattstängningssystem med stängningar mindre än 100 mm, efter att de fyllts med vatten, omvända, tål lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inget vatten läcker ut; b) Flask-/tratt-/flaskstängningssystem större än 100 mm efter att de fyllts med vatten, inverterade i 15 minuter och inga vattenläckor läcker. Observera: dessa tester, med andra vätskor, kan ge samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och stängningar under de planerade användningsområdena. Thermo Scientific Nalgene Produkter är läckagesäkra vid omgivningstemperatur och tryck när de används tillsammans med sina Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 128 oz., 4000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 4000 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Smal-munnade Passport IP2-flaskor |
| Diameter (engelska) | 153 mm |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 27 mm (inre), 153 mm (yttre) |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 27 mm |
| Inkluderar | Propylen (PP) skruvlock |
| Höjd (metrisk) med stängning | 334 mm |
| Material | HDPE |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.