Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE IP2-flaskor med smal mun
Produktkod. 11379694
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
4000 mL
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 72
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
11379694 30 mL 20-415 mm Paket med 72
10010671 60 mL 20-415 mm Paket med 12
10316041 125 mL 24-415 mm Paket med 12
10778851 250 mL 24-415 mm Paket med 12
10224401 500 mL 28-415 mm Paket med 12
12730117 1000 mL 38-430 mm Paket med 24
10214211 4000 mL 38-430 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11379694 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20990001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1248.34 SEK / Paket med 72
    Save 16.66 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa fraktflaskor när du designar, monterar och certifierar kombinationsförpackningar. De motstår splittring och punktering från fraktchocker.
Utnyttja Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE IP2-flaskor som innerbehållare för design, montering och certifiering av kombinationsförpackningar. Dessa högdensitetspolyetenflaskor är säkra, ekonomiska och designade för att motstå sprickning och punktering från fraktchocker.
  • Heavy-duty walls resist splitting and puncturing
  • Leakproof†, each lot of bottles is leak tested at 15psi (103kPa)
Includes:
Polypropylene screw caps † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Genomskinligt
Beskrivning Narrow-Mouth Passport IP2 Bottles
Diameter (engelska) 34 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 14 mm (Inner), 34 mm (Outer)
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Inkluderar Polypropylene (PP) screw caps
Höjd (metrisk) med stängning 61 mm
Material HDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 61 mm
Höjd (engelska) 2,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-415 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Meets IATA Dangerous Goods Regulations Section 5.0.2.9.
Produkttyp IP2 flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.