Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal muns HDPE Lab-kvalitetsflaskor med förslutning
Description
Förvara, skicka och förpacka vätskor med mycket pålitlig och hållbarhet Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal muns HDPE Lab-kvalitetsflaskor med förslutning. Dessa halvstyva, genomskinliga, allsidiga flaskor är speciellt designade för långvarig, krävande laboratorieanvändning och erbjuder utmärkt kemisk resistens. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Mångsidig och oumbärlig i labbet
- Enhetliga väggar ger hållbarhet och motståndskraft mot sprickor eller punkteringar
- Kan användas i frys upp till -100 °C (-149 °F)
- Folierfria polypropenförslutningar ger det ultimata läckagesäkra† skyddet utan användning av liner som kan skrynkla, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
- Deltar i ACT Label-programmet
- Läckagesäker†
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 0,125 oz., 4 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Laboratoriekvalitet smalmunsflaska |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 8 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Show More |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.