Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal muns HDPE Lab-kvalitetsflaskor med förslutning
Beskrivning
Förvara, skicka och förpacka vätskor med mycket pålitlig och hållbarhet Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal muns HDPE Lab-kvalitetsflaskor med förslutning. Dessa halvstyva, genomskinliga, allsidiga flaskor är speciellt designade för långvarig, krävande laboratorieanvändning och erbjuder utmärkt kemisk resistens. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Denna produkt är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut.
- Versatile and indispensable in the lab
- Uniform walls provide durability and resistance to splitting or punctures
- Can be used in a freezer up to -100°C (-149°F)
- Linerless polypropylene closures provide the ultimate in leakproof† protection without the use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
- Participates in the ACT Label Program
- Leakproof†
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6 oz., 175 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 175 mL |
| Kapacitet (engelska) | 6 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Lab Quality Narrow-Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.