Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-förpackningsflaskor med smal mun och förslutning: sterila, krympförpackade brickor
Beskrivning
Minimera biologisk och partikelförorening med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-förpackningsflaskor med smal mun med förslutning. Med en hållbar konstruktion och en smal mun för enkel upphällning, tillverkas dessa högdensitetspolyetenflaskor i en kontrollerad miljö, har utmärkt kemisk resistens och är sterila till 10 -6 SAL.
- Tillverkad i en kontrollerad miljö
- Naturliga högdensitetspolyetenflaskor med vita, foderlösa polypropenförslutningar
- Steril till 10 -6 SAL
- RNAse, DNAse, hDNA och pyrogenfritt
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskorna är förpackade i krympförpackade brickor med förslutningar monterade.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Förpackningsflaskor med smal mun |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 240 |
| Antal per förpackning | 24 |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.