Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med smal mun med förslutning
Utför applikationer som spårmetallanalys med flexibla, slag- och kemikaliebeständiga LDPE-flaskor med förslutning.
Brand: Thermo Scientific™ 2003-0008
211.21 SEK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivning
Genomför applikationer som spårmetallanalys med flexibel, slag- och kemikaliebeständig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med smal mun med förslutning, som har extremt låg spårmetallhalt. Flaskorna är täta† när den används med Nalgene förslutningar och ger utmärkt synlighet av innehållet, samt utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Features:- Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle
- Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
- Translucence allows easy viewing of liquid levels
- Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Specifikationer
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
Flaska med smal mun | |
LDPE | |
12 | |
Naturlig | |
Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. | |
Smal | |
133 mm | |
6,69 tum. | |
Polypropen | |
61 mm | |
Nej |
250 mL | |
Naturlig | |
18 mm | |
72 | |
Icke-steril | |
24 mm | |
Ja | |
Rund | |
Flaska med smal mun | |
Ofodrad | |
24 mm | |
Skruvlock |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Katalognummer |
---|---|---|---|
1436973 | Certifikat och efterlevnad | 11/09/2025 | 2003-0008 |
1426693 | Certifikat och efterlevnad | 24/04/2025 | 2003-0008 |
1414716 | Certifikat och efterlevnad | 02/10/2024 | 2003-0008 |
1397762 | Certifikat och efterlevnad | 03/12/2023 | 2003-0008 |
1397118 | Certifikat och efterlevnad | 24/11/2023 | 2003-0008 |
Kampanjer
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Promo Code: 24158Expires: 2025-10-31
-
Multiple Manufacturers
Stock Up, Store, and Save
Stock up on lab essentials before the year ends.Promo Code: 24125Expires: 2025-12-20
New Offer Save Up to 70% -
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.