Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med smal mun med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10420391
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Paket med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10420391 30 mL 20 mm Paket med 12
10404051 8 mL 20 mm Paket med 12
11724264 15 mL 20 mm Paket med 72
10799041 60 mL 20 mm -
10054380 125 mL 24 mm Paket med 12
10040681 250 mL 24 mm Paket med 12
10242091 500 mL 28 mm Paket med 12
10693442 500 mL 38-430 mm Paket med 12
10333981 1 L 38-430 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10420391 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20030001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer som spårmetallanalys med flexibla, slag- och kemikaliebeständiga LDPE-flaskor med förslutning.
Genomför applikationer som spårmetallanalys med flexibel, slag- och kemikaliebeständig Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-flaskor med smal mun med förslutning, som har extremt låg spårmetallhalt. Flaskorna är täta† när den används med Nalgene förslutningar och ger utmärkt synlighet av innehållet, samt utmärkt kemisk resistens mot de flesta syror, baser och alkoholer. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Features:
  • Excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols make this a versatile bottle
  • Can be used in freezer to -100°C (-148°F) for long-term storage
  • Translucence allows easy viewing of liquid levels
  • Linerless caps provide the ultimate in leakproof† protection without use of liner that can wrinkle, cause leaks or contaminate your reagents
Note:
Nalgene LDPE, HDPE, PP and PMP containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Naturlig
Beskrivning Flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material LDPE
nr per ärende 72
Antal per förpackning 12
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Bredd (engelska) 1,35 tum.
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.