Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmunnande LDPE-förpackningsflaskor med förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10161233
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10161233
Brand: Thermo Scientific™ 3120880016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, skicka och förpacka vätskor på ett säkert sätt med dessa LDPE-förpackningsflaskor med smal mun med förslutning.
Förvara, skicka och förpacka vätskor säkert med bulkförpackade Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-förpackningsflaskor med smal mun med förslutning. Med en robust och hållbar konstruktion för förpackningsanvändning har dessa flaskor en polypropen, smal munstängning för enkel upphällning. Den naturliga polyetenen med låg densitet ger utmärkt flexibilitet, slagtålighet och klarhet.
Funktioner
  • Inkluderar naturliga, polypropenförslutningar
  • Idealiskt material för spårmetallanalys på grund av lågt spårmetallinnehåll av LDPE
  • Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Förpackningsflaskor med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 21 mm
Material LDPE
nr per ärende 125
Antal per förpackning 125
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 28 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Packer flaska
Bredd (engelska) 2,88 tum.
Höjd (engelska) 6,78 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-415 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.