Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturlig HDPE-förpackningsflaskor med smal mun med förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10019212
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10019212
Brand: Thermo Scientific™ 3120890001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, skicka och förpacka specialkemikalier, diagnostik, biologiska, reagenser, lim och veterinärmedicinska läkemedel med dessa HDPE-flaskor med smal mun.
Förvara, skicka och förpacka flytande reagens på ett säkert sätt med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturliga HDPE-förpackningsflaskor med smal mun med förslutning, ett idealiskt val för specialkemikalier, diagnostik, biologiska produkter, reagenser, lim och veterinärmedicinska läkemedel. De formsprutade flaskorna av högdensitetspolyeten har en tuff plastkonstruktion med jämn väggtjocklek och styrka. Polypropenförslutningar ingår för läckagesäkra† tätning.
Funktioner
  • Tillverkad av hög renhet, livsmedelsklassade hartser
  • Rekommenderas för förvaring och transport av flytande reagenser
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Förpackningsflaskor med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Stängningsfärg Naturligt, genomskinligt
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Packer flaska
Bredd (engelska) 0,77 tum.
Höjd (engelska) 0,71 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.