Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal munnande ogenomskinlig bärnstensfärgad HDPE-förpackningsflaskor med förslutning: Bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10202723
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
20 mm
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 250
Paket med 50
Paket med 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10202723
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3120850032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förvara och skicka ljuskänsliga reagenser med dessa ogenomskinliga, bärnstensfärgade HDPE-flaskor, idealiska för diagnostik, biologiska, specialkemikalier, lim och veterinärmedicinska läkemedel.
Förvara och skicka ljuskänsliga reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal munnande ogenomskinlig bärnstensfärgad HDPE-förpackningsflaska med förslutning. Dessa högdensitetspolyetenflaskor är idealiska för diagnostik, biologiska produkter, specialkemikalier, reagenser, lim och veterinärmedicinska läkemedel. De är formsprutade för jämn väggtjocklek och styrka. De träffas USP ljustransmissionsstandarder och är bulkpackade för förpackningsapplikationer.
  • Formblåst för enhetlig väggtjocklek och styrka
  • Opak bärnsten HDPE-flaska med ogenomskinlig bärnstensfärgad PP-förslutning
  • Möter USP ljustransmissionsstandarder
  • Tuff plastkonstruktion
  • Bulkförpackad för förpackningsapplikationer
  • Läcksäker†
Rekommenderas för:
Förvaring och frakt av ljuskänsliga reagenser.
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning Förpackningsflaskor med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 27 mm
Material HDPE
nr per ärende 50
Antal per förpackning 50
Stängningsfärg Ogenomskinlig bärnsten
Halsfinish 38 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 216 mm
Produkttyp Packer flaska
Höjd (engelska) 2,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt