Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal munnande ogenomskinlig bärnstensfärgad HDPE-förpackningsflaskor med förslutning: Bulkförpackning
Beskrivning
Förvara och skicka ljuskänsliga reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal munnande ogenomskinlig bärnstensfärgad HDPE-förpackningsflaska med förslutning. Dessa högdensitetspolyetenflaskor är idealiska för diagnostik, biologiska produkter, specialkemikalier, reagenser, lim och veterinärmedicinska läkemedel. De är formsprutade för jämn väggtjocklek och styrka. De träffas USP ljustransmissionsstandarder och är bulkpackade för förpackningsapplikationer.
- Formblåst för enhetlig väggtjocklek och styrka
- Opak bärnsten HDPE-flaska med ogenomskinlig bärnstensfärgad PP-förslutning
- Möter USP ljustransmissionsstandarder
- Tuff plastkonstruktion
- Bulkförpackad för förpackningsapplikationer
- Läcksäker†
Rekommenderas för:
Förvaring och frakt av ljuskänsliga reagenser.
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Ogenomskinlig bärnsten |
| Beskrivning | Förpackningsflaskor med smal mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 500 |
| Stängningsfärg | Ogenomskinlig bärnsten |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.