Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal muns ogenomskinlig bärnstensfärgad HDPE-förpackningsflaskor utan förslutning: Bulkförpackning
Beskrivning
Skydda värdefulla ljuskänsliga reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal munnande ogenomskinlig bärnstensfärgad HDPE-förpackningsflaska. Förpackade utan förslutningar kan du matcha dessa flaskor med olika färgade förslutningar (kat.nr 362150-serien). Dessa högdensitet, polyetenflaskor uppfyller kraven på ljusbeständiga behållare per USP senaste upplagan.
- Läcksäker† med lämpliga Nalgene stängning
Beställningsinformation:
Flaskorna bulkförpackas utan förslutningar. Beställ färgade förslutningar separat (kat. nr. 362150).
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Ogenomskinlig bärnsten |
| Beskrivning | Förpackningsflaskor med smal mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 14 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Stängningsfärg | Ogenomskinlig bärnsten |
| Halsfinish | 20 mm |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.