Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal muns ogenomskinlig bärnstensfärgad HDPE-förpackningsflaskor utan förslutning: Bulkförpackning
BIOPHARMA
Produktkod. p-4521833
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20-415 mm
24-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10304343 30 mL 20-415 mm Paket med 1000
10282573 125 mL 24-415 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304343 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3620850001
Skydda ljuskänsliga reagenser med dessa ogenomskinliga, bärnstensfärgade förpackningsflaskor, som uppfyller kraven på ljusbeständiga behållare pr. USP senaste upplagan.
Skydda värdefulla ljuskänsliga reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ Smal munnande ogenomskinlig bärnstensfärgad HDPE-förpackningsflaska. Förpackade utan förslutningar kan du matcha dessa flaskor med olika färgade förslutningar (kat.nr 362150-serien). Dessa högdensitet, polyetenflaskor uppfyller kraven på ljusbeständiga behållare per USP senaste upplagan.
  • Läcksäker† med lämpliga Nalgene stängning
Beställningsinformation:
Flaskorna bulkförpackas utan förslutningar. Beställ färgade förslutningar separat (kat. nr. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Beskrivning Förpackningsflaskor med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Stängningsfärg Ogenomskinlig bärnsten
Halsfinish 20 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 61 mm
Höjd (engelska) 2,4 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruv (bulkpackad, omonterad)
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klasser VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Produkttyp Packer flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.