Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polykarbonatflaskor med smal mun och förslutning
Beskrivning
Frys in prover effektivt med slagtålig Thermo Scientific™ Nalgene™ Smalmunnande polykarbonatflaskor med förslutning, som är fönsterklara. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- 16 oz. och 0,25 gal. storlekar är bra för applikationer med mindre volymer där innehållet måste ses
- 0,5 och 0,66 gal. storlekar kan användas som odlingskärl för batch-, suspensions- eller obunden rullodling
- 1 och 2 gal. storlekar har inbyggda axelöglor för att fästa en identifikationsbricka
- Utmärkt slagtålighet gör dessa flaskor bra för användning i frys till -135 °C (-211 °F)
- Foderfria lock ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
- Autoklaverbar/Transparent/Läcksäker†
Innehåller:
Läcksäker† skruvlock av polypropen
Anmärkning:
Före autoklavering, lossa gängorna helt eller ta bort locket. Autoklaven är tom. Upprepad autoklavering kommer att förkorta flaskans livslängd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1 L |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Flaska med smal mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 27 mm |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 4 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.