Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor med smal mun med förslutning: autoklaverbar
Produktkod. 10363401
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10363401 1 L 38-430 mm Paket med 6
30117592 4 mL 13 mm -
10444681 8 mL 20 mm Paket med 12
10241901 15 mL 20 mm Paket med 12
10779481 30 mL 20 mm Paket med 12
10363691 60 mL 20 mm Paket med 12
10190291 125 mL 24 mm -
10159760 250 mL 24 mm Paket med 12
10443151 500 mL 28 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Produktkod. 10363401 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20060032
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidsförvaring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Utför labbapplikationer som kräver utmärkt kemisk resistens och autoklavering, med och utan innehåll, med denna polypropensampolymerflaska med förslutning.
Utför laboratorieapplikationer som kräver utmärkt kemisk resistens och autoklavering, med och utan innehåll, med smalmysade Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor med stängning. Dessa polypropen-kopolymerflaskor är genomskinliga och ger god klarhet vid innehållsuppfattning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial.
  • Foderfria lock ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
  • Autoklaveringsbar
Anmärkning:
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1 L
Färg Genomskinligt
Beskrivning Autoklaverbar flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 27 mm
Material PPCO
nr per ärende 24
Antal per förpackning 6
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 38 mm
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 216 mm
Höjd (engelska) 8,5 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Flaska med smal mun
Show More Show Less
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.