Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor med smal mun med förslutning: autoklaverbar
Beskrivning
Utför laboratorieapplikationer som kräver utmärkt kemisk resistens och autoklavering, med och utan innehåll, med smalmysade Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-flaskor med stängning. Dessa polypropen-kopolymerflaskor är genomskinliga och ger god klarhet vid innehållsuppfattning. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial.
- Foderfria lock ger det ultimata inom läckagesäkra† skydd utan användning av en liner som kan skrynklas, orsaka läckor eller kontaminera dina reagenser
- Autoklaveringsbar
Anmärkning:
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,125 oz., 4 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,125 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Beskrivning | Autoklaverbar flaska med smal mun |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 8 mm |
| Material | PPCO |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.