Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Economy-flaskor med smal mun med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11399604
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 11399604
Brand: Thermo Scientific™ 20870001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför lätta, allmänna applikationer där en tyngre flaska inte krävs med dessa PPCO-ekonomiflaskor med smal mun med förslutning.
Utför lätta, allmänna applikationer där en tyngre flaska inte krävs med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Economy-flaskor med smal mun med förslutning. Dessa polypropensampolymerflaskor är lätta versioner av originalet Nalgene Flaska av labbkvalitet. Tillverkad av högkvalitativt laboratoriekvalitetsplastmaterial för tillförlitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner
  • Ekonomisk och återvinningsbar; designad för engångsbruk
  • Genomskinlighet gör det enkelt att se vätskenivåerna
  • Linerless lock ger det ultimata läckagesäkra skyddet utan användning av en liner som kan skrynkla, orsaka läckor eller förorena dina reagens
  • Autoklaverbar/Läcksäker†
Anmärkning:
  • Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering
Innehåller:
  • Förslutningar av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Genomskinligt
Beskrivning Sparad flaska med smal mun
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material PPCO
nr per ärende 72
Antal per förpackning 72
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 20 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Sparad flaska med smal mun
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.