Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ PFA med stängning
Produktkod. 10758331
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Stängningsstorlek:
20 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 8
Varje
Produktkod. 10758331
Brand: Thermo Scientific™ 16300016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få utmärkt motståndskraft mot temperatur, kemikalier och korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ PFA med förslutning, bland de mest kemikalie- och korrosionsbeständiga behållarna som finns.
Få utmärkt motståndskraft mot temperatur, kemikalier och korrosion med Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaskor med smal mun gjorda av Teflon™ PFA med förslutning, bland de mest kemikalie- och korrosionsbeständiga behållarna som finns.
  • Tål -270 °C till +250 °C (-454 °F till +482 °F)
  • Inert mot praktiskt taget alla kemikalier utom smälta alkalimetaller, fluor vid höga temperaturer och komplexa halogenerade föreningar vid höga temperaturer och tryck
  • Förpackad individuellt
  • Autoklaveringsbar
  • Läcksäker† PFA stängning
Innehåller:
Läckagesäkra, foderfria PFA-skruvlock
Anmärkning:
Lossa gängorna helt eller ta bort locket innan autoklavering
Garanti:
90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 24 mm
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Material Teflon PFA
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Sterilitet Icke-steril
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 260 °C
Stängningsfärg Naturlig
Halsfinish 38 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 181 mm
Produkttyp Flaska med smal mun
Höjd (engelska) 7,12 tum.
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial ETFE
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 72 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.