Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturliga HDPE diagnostikflaskor med förslutning: Bulk Pack
Beskrivning
Ta prov, lagra och skicka värdefulla reagenser med små volymer. Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostiska flaskor med förslutning används i testkit och många applikationer med små volymer. Naturlig, genomskinlig högdensitetspolyeten ger en hållbar design med enhetliga väggar som är motståndskraftiga mot splittring eller punktering.
- Icke steril
- Naturlig, genomskinlig högdensitetspolyeten
- Naturliga, foderlösa polypropenförslutningar
- Hållbara, enhetliga väggar är motståndskraftiga mot sprickning eller punktering
- Läcksäker†
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. 2000 per ärende. †Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,25 oz., 8 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 8 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,25 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 14 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 2000 |
| Antal per förpackning | 2000 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Halsfinish | 20-415 mm |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.