Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturliga PPCO diagnostikflaskor med förslutning: Bulk Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10068872
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 10068872
Brand: Thermo Scientific™ 3120069025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta prov, lagra och skicka värdefulla reagenser med små volymer med dessa autoklaverbara flaskor som kan användas i testkit och många applikationer med små volymer.
Ta prov, lagra och skicka värdefulla reagenser med små volymer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Naturliga PPCO-diagnostikflaskor med förslutning är hållbara, autoklaverbara och används i testkit och många applikationer med små volymer. Dessa naturliga, genomskinliga polypropensampolymerflaskor har enhetliga väggar som är resistenta mot sprickning eller punktering. Linerless stängning, medföljer, säkerställer prestanda utan rynkor som kan orsaka läckor eller kontaminering av dina lösningar.
Funktioner
  • Icke steril
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. Packade 2 000:- per väska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelska) 0,25 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material PPCO
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 20-415 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI.
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Provbehållare
Höjd (engelska) 1,77 tum.
Diameter (metrisk) 25 mm
Genom förslutningsdispenseringen Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.