Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ogenomskinliga bärnstensfärgade HDPE-diagnostikflaskor med förslutning: Bulkförpackning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10502045
Kapacitet (metrisk):
4 mL
8 mL
15 mL
Halsfinish:
13-415 mm
20-415 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 10502045
Brand: Thermo Scientific™ 3120049025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och skicka ljuskänsliga, värdefulla reagenser med små volymer på ett säkert sätt med dessa ogenomskinliga bärnstensfärgade HDPE-diagnostikflaskor, för användning i testkit och många applikationer med små volymer.
Förvara och skicka ljuskänsliga, värdefulla reagenser med små volymer på ett säkert sätt med Thermo Scientific™ Nalgene™ Ogenomskinliga bärnstensfärgade HDPE-diagnosflaskor. För användning i testkit och många applikationer med små volymer, inkluderar dessa högdensitetspolyetenflaskor inläggslösa ogenomskinliga bärnstensfärgade polypropenförslutningar som säkerställer prestanda utan rynkor som kan orsaka läckor eller kontaminering av dina lösningar. De hållbara, icke-pyrogena och icke-cytotoxiska likformiga väggarna är resistenta mot splittring eller punktering.
  • Icke steril
Beställningsinformation:
Flaskor och förslutningar är förpackade i separata polypåsar i samma kartong. Packade 2 000:- per låda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,25 oz., 8 ml
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Kapacitet (engelska) 0,25 oz.
Färg Ogenomskinlig bärnsten
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Material HDPE
nr per ärende 2000
Antal per förpackning 2000
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 20-415 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485:2016 kvalitetskrav. Flaskor och förslutningar uppfyller kraven i 21CFR177.1520 för användning av mat och dryck, USP Klass VI. Produkt uppfyller kraven för ljuståliga behållare per USP senaste upplagan.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp Provbehållare
Höjd (engelska) 1,58 tum. (Med stängning), 1,52 tum. (utan stängning)
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.