Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Flaska
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
Beskrivning
- Förslutningar med kärnfoder av polyetenskum för läckagesäkerhet
- Produkterna tvättas med USP Vatten för injektion
- Hanteras i klass 5 renrum med klass 4 förpackningar/inspektionshuvar för att producera extremt låga partiklar
- Certifierad och testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP 788 för att begränsa potentiell partikelförorening
- Sterila, färdiga att använda produkter med en Sterility Assurance Level på 10-6 inuti behållaren/förslutningen
- Inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelska) | 33,8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,8 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,46 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 37 mm |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 35 |
| Sterilitet | Sterila |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 70 °C |
| Visa mer |