Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Flaska
Produktkod. 16490621
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16490621 125 mL
16480621 500 mL
16410631 1 L
16430631 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490621 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CEN302542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25200.00 SEK
    22663.05 SEK / Paket med 100
    Save 2536.95 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-01-2027
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga material
  • Förslutningar med kärnfoder av polyetenskum för läckagesäkerhet
  • Produkterna tvättas med USP Vatten för injektion
  • Hanteras i klass 5 renrum med klass 4 förpackningar/inspektionshuvar för att producera extremt låga partiklar
  • Certifierad och testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP 788 för att begränsa potentiell partikelförorening
  • Sterila, färdiga att använda produkter med en Sterility Assurance Level på 10-6 inuti behållaren/förslutningen
  • Inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PETG
nr per ärende 100
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 70 °C
Vikt (engelska) 14.35 lb.
Mun Smal
Höjd (metrisk) 105 mm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Höjd (engelska) 4,1 tum
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 4,23 oz.
Form Fyrkantig
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP <661>, icke-pyrogen, FDA 21CFR 177.1315
Produkttyp Flaska