Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Square PETG Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Flaska
Produktkod. p-7179965
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
Produktkod. 16490621
Brand: Thermo Scientific™ CEN302542
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga material
  • Förslutningar med kärnfoder av polyetenskum för läckagesäkerhet
  • Produkterna tvättas med USP Vatten för injektion
  • Hanteras i klass 5 renrum med klass 4 förpackningar/inspektionshuvar för att producera extremt låga partiklar
  • Certifierad och testad för att innehålla mindre än 1/3 av de tillåtna partiklarna enligt USP 788 för att begränsa potentiell partikelförorening
  • Sterila, färdiga att använda produkter med en Sterility Assurance Level på 10-6 inuti behållaren/förslutningen
  • Inklusive två värmeförseglade sterila barriärer för att skydda produkten före användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,23 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material PETG
nr per ärende 100
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 70 °C
Vikt (engelska) 14.35 lb.
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP <661>, icke-pyrogen, FDA 21CFR 177.1315
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Flaska
Bredd (engelska) 30,08 cm
Höjd (engelska) 4,1 tum
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras