Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor
Description
Eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar jämfört med flaskor som är designade för återanvändning med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga material som odlingsmedia. Certifierad steril och färdig att använda, allt Biotainer flaskor gammabestrålas till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10 –6 .
- Hållbar, kristallklar PETG för provintegritet
- Förslutningar med kärnfoder av polyetenskum för läckagesäkra† försäkran
- Anpassade alternativ tillgängliga för vätskeöverföringsapplikationer
- Stöds av omfattande valideringsdokumentation
- Lämplig för förvaring under förhållanden från -40° till +70 °C
Garanti : 90 dagar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Färg | Translucent Blue |
| Diameter (engelska) | 3,8 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,46 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 37 mm |
| För användning med (applikation) | Media-/buffertberedning , Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport |
| Material | PET |
| nr per ärende | 35/Cs. |
| Förpackning | Slumpmässig |
| Kvantitet | 35 flaskor |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.