Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor
Produktkod. 10791310
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Produkttyp:
Fyrkantig flaska
Kvantitet:
14 x 5 flaskor
20 flaskor
20 x 5 flaskor
35 flaskor
4 x 5 flaskor
6 flaskor
7 x 5 flaskor
70 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 35
Paket med 5
Paket med 6
Paket med 70
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Kvantitet unitSize
10791310 500 mL Fyrkantig flaska 14 x 5 flaskor Paket med 70
11319694 125 mL Fyrkantig flaska 20 x 5 flaskor Paket med 5
10237747 500 mL Fyrkantig flaska 70 flaskor Paket med 70
12059987 1 L Fyrkantig flaska 7 x 5 flaskor Paket med 35
10329587 1 L Fyrkantig flaska 35 flaskor Paket med 35
10524408 2 L Fyrkantig flaska 4 x 5 flaskor Paket med 20
10297887 2 L Fyrkantig flaska 20 flaskor Paket med 20
10440568 5 L Fyrkantig flaska 6 flaskor Paket med 6
10553298 5 L Fyrkantig flaska 6 flaskor Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10791310 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 300542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6195.00 SEK
    5606.18 SEK / Paket med 70
    Save 588.82 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar jämfört med flaskor som är designade för återanvändning med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga material som odlingsmedia.
Eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar jämfört med flaskor som är designade för återanvändning med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga material som odlingsmedia. Certifierad steril och färdig att använda, allt Biotainer flaskor gammabestrålas till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10 –6 .
  • Hållbar, kristallklar PETG för provintegritet
  • Förslutningar med kärnfoder av polyetenskum för läckagesäkra† försäkran
  • Anpassade alternativ tillgängliga för vätskeöverföringsapplikationer
  • Stöds av omfattande valideringsdokumentation
  • Lämplig för förvaring under förhållanden från -40° till +70 °C
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​
Material PET
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 14 x 5 flaskor
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP <661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 176 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska
Höjd (engelska) 6,93 tum.
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 77 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.