Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor
Produktkod. 12059987
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Produkttyp:
Fyrkantig flaska med handtag
Medieflaska
Square Bottle
Kvantitet:
14 x 5 flaskor
20 flaskor
20 x 5 Bottles
35 flaskor
4 x 5 flaskor
6 flaskor
7 x 5 flaskor
70 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 35
Paket med 5
Paket med 6
Paket med 70
Produktkod. 12059987
Brand: Thermo Scientific™ 311042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar jämfört med flaskor som är designade för återanvändning med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga material som odlingsmedia.
Eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar jämfört med flaskor som är designade för återanvändning med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaskor, idealiska för långvarig förvaring av pH-känsliga material som odlingsmedia. Certifierad steril och färdig att använda, allt Biotainer flaskor gammabestrålas till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10 –6 .
  • Hållbar, kristallklar PETG för provintegritet
  • Förslutningar med kärnfoder av polyetenskum för läckagesäkra† försäkran
  • Anpassade alternativ tillgängliga för vätskeöverföringsapplikationer
  • Stöds av omfattande valideringsdokumentation
  • Lämplig för förvaring under förhållanden från -40° till +70 °C
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 3,8 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,46 tum.
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​
Material PETG
nr per ärende 35/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 7 x 5 flaskor
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till 70 °C
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP <661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1315
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 201 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 7,9 tum
Förslutningsfoder Polyetenskum kärna
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) 98 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.