Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-flaskor med låga Biotainer partiklar
Produktkod. 16410591
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderar:
Halshandtag
Sidohandtag
Kvantitet:
14 x 5 flaskor
20 flaskor
20 x 5 flaskor
4 x 5 flaskor
6 flaskor
7 x 5 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Kvantitet unitSize
16410591 125 mL Sidohandtag 20 x 5 flaskor -
16400591 500 mL Sidohandtag 14 x 5 flaskor -
16430591 1 L Sidohandtag 7 x 5 flaskor -
16460591 2 L Sidohandtag 4 x 5 flaskor -
16450591 2 L Sidohandtag 20 flaskor Paket med 20
16420601 5 L Sidohandtag 6 flaskor -
16430601 5 L Halshandtag 6 flaskor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16410591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 38302542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16055.00 SEK
    14435.35 SEK / Paket med 100
    Save 1619.65 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nalgene PETG lågpartikulflaskor Biotainer är certifierade rena enligt USP <788-standarder > , vilket gör dem till en utmärkt lösning för biologisk och farmaceutisk tillverkning.
Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad Clean PETG Biotainer™ Flaskor minskar risken för smittspridning.
  • Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning
  • Certifierad Clean, validerad till USP < 788>
  • <0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Not Autoclavable, Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4.23 fl. oz., 4,23 fl. oz.
Certifikat och efterlevnad USP <778>, USP <778 >
Stängningsfärg Vitt
Förslutningsfoder LDPE
Färg Klart
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 38 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt, Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Inkluderar Sidohandtag
Material PET
Diameter (metrisk) Yttre 52 mm
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Kvantitet 20 x 5 flaskor
Höjd (metrisk) 105 mm
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 30,08 cm
Produkttyp Fyrkantig flaska
Bredd (engelska) 30,08 cm
Låg partiklar USP <788 > (Låg partikul)
Diameter (metrisk) 52 mm
Arbetsflödessteg Förberedelse och lagring av media/buffert uppströmsmedia. Lagring av processlösningar uppströms. Nedströms validering, nedströms mellanlagring och transport. Transport av läkemedelsprodukter/substanser.