Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certifierad Clean Biotainer Flaska
Produktkod. 16420601
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Inkluderar:
Halshandtag
Sidohandtag
Kvantitet:
14 x 5 flaskor
20 flaskor
20 x 5 flaskor
4 x 5 flaskor
6 flaskor
7 x 5 flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 16420601
Brand: Thermo Scientific™ 38341516
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Klar
Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierad Clean PETG Biotainer™ Flaskor minskar risken för smittspridning.
  • Speciellt utformad för farmaceutisk och biologisk tillverkning
  • Certifierad Clean, validerad till USP < 788>
  • <0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable, Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 5 L
Kapacitet (engelska) 169.07 fl. oz., 169,07 fl. uns.
Certifikat och efterlevnad USP <778>
Stängningsfärg Vitt
Förslutningsfoder LDPE
Färg Klart
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 48 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt, Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​, Valideringstestning, Läkemedelssubstans, Läkemedelsprodukt
Inkluderar Sidohandtag
Material PETG
Diameter (metrisk) Yttre 166 mm
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Kvantitet 6 flaskor
Höjd (metrisk) 299 mm
Sterilitet Sterila
Längd (engelska) 21.375 tum.
Produkttyp Biotainer
Bredd (engelska) 14,75 tum
Låg partiklar USP <788> (Låg partikelhalt)
Diameter (metrisk) 166 mm
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.